2-(N-Methylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methyl-1-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanamine
OR361411-1G
APOSOR361411-1GEA
94.4
EUR
APOSOR361411-1G
2-(N-Methylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester 95%
2-(N-Methylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₂₂BNO₂ Molecular Weight: 247,141 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11855967 CAS-Nummer: 1150271-47-8 |