2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361488-1G
OR361488-250MG
APOSOR361488-1GEA
116
EUR
APOSOR361488-1G
APOSOR361488-250MG
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₀H₁₆BNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697442 CAS-Nummer: 1218791-01-5 |