Oxindol-4-boronsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-2-one
OR361514-250MG
APOSOR361514-250MGEA
88.6
EUR
APOSOR361514-250MG
Oxindol-4-boronsäurepinakolester 95+%
Oxindol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11504971 CAS-Nummer: 1150271-44-5 |