1-Phenylsulphonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(Phenylsulphonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR361535-1G
APOSOR361535-1GEA
52.2
EUR
APOSOR361535-1G
1-Phenylsulphonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Phenylsulphonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₅H₁₉BN₂O₄S Molecular Weight: 334,20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037504 CAS-Nummer: 1073372-04-9 |