4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperazine
OR361543-1G
APOSOR361543-1GEA
130
EUR
APOSOR361543-1G
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₆H₂₅BN₂O₂ Molecular Weight: 288.193 g/mol Schmelzpunkt: 135…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06795649 CAS-Nummer: 912369-50-7 UN: 3259 ADR: 8 II |