1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR361579-250MG
APOSOR361579-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR361579-250MG
1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₅H₂₀BN₃O₂ Schmelzpunkt: 102…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08706029 CAS-Nummer: 864754-21-2 |