7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3616-1G
APOSOR3616-1GEA
128
EUR
APOSOR3616-1G
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆BrNO₂ Molecular Weight: 252,064 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08437554 CAS-Nummer: 892874-34-9 |