2,6-Dichlor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3,5-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,5-Dichloro-4-hydroxyphenylboronic Acid Pinacol Ester
OR361686-1G
APOSOR361686-1GEA
58
EUR
APOSOR361686-1G
2,6-Dichlor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol 97%
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Formel:
C₁₂H₁₅BCl₂O₃ Molecular Weight: 288,96 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20526385 CAS-Nummer: 1003298-87-0 |