6-Brom-4-chlor-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR3617-500MG
APOSOR3617-500MGEA
48
EUR
APOSOR3617-500MG
6-Brom-4-chlor-2-methylchinolin
6-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClN Molecular Weight: 256,530 g/mol Schmelzpunkt: 76…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272373 CAS-Nummer: 53364-85-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |