N-Methylpentan-2-amine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361721-500MG
APOSOR361721-500MGEA 342 EUR
APOSOR361721-500MG
N-Methylpentan-2-amine hydrochloride ≥98%
N-Methylpentan-2-amine hydrochloride
Formel: C₆H₁₅N·ClH
Molecular Weight: 137,651 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11099634
CAS-Nummer: 130985-80-7