(5R)-tert-Butyl 3-bromo-5-methylpiperidine-1-carboxylate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361727-100MG
APOSOR361727-100MGEA 1540 EUR
APOSOR361727-100MG
(5R)-tert-Butyl 3-bromo-5-methylpiperidine-1-carboxylate ≥98%
(5R)-tert-Butyl 3-bromo-5-methylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₀BrNO₂
Molecular Weight: 278,186 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30728490
CAS-Nummer: 2096990-27-9