(5S)-tert-Butyl 3-bromo-5-methylpiperidine-1-carboxylate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361728-100MG
APOSOR361728-100MGEA
1540
EUR
APOSOR361728-100MG
(5S)-tert-Butyl 3-bromo-5-methylpiperidine-1-carboxylate ≥98%
(5S)-tert-Butyl 3-bromo-5-methylpiperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₀BrNO₂ Molecular Weight: 278,186 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30728491 CAS-Nummer: 2096990-26-8 |