N,3-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361732-1G
APOSOR361732-1GEA
854
EUR
APOSOR361732-1G
N,3-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
N,3-Dimethylbutan-2-amine
Formel:
C₆H₁₅N Molecular Weight: 101,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09047478 CAS-Nummer: 34317-39-0 |