Methyl 1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
OR361736-250MG
APOSOR361736-250MGEA
60.9
EUR
APOSOR361736-250MG
Methyl 1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate ≥98%
Methyl 1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 130,142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16036399 CAS-Nummer: 88157-42-0 |