2-(2-Amino-3-methylphenyl)propan-2-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361739-100MG
APOSOR361739-100MGEA 556 EUR
APOSOR361739-100MG
2-(2-Amino-3-methylphenyl)propan-2-ol ≥98%
2-(2-Amino-3-methylphenyl)propan-2-ol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molecular Weight: 165,232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20695378
CAS-Nummer: 59689-18-8