N-Methylallylamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR3619-25G OR3619-5G OR3619-100G
APOSOR3619-25GEA 26.1 EUR
APOSOR3619-25G APOSOR3619-5G APOSOR3619-100G
N-Methylallylamin
N-Methylallylamin
Formel: C₄H₉N
Siedepunkt: 61…66 °C
Dichte: 0,748 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –8 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008641
CAS-Nummer: 627-37-2
EINECS: 210-996-0
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR