4-[2-(4-Morpholinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3624-250MG
APOSOR3624-250MGEA
66.7
EUR
APOSOR3624-250MG
4-[2-(4-Morpholinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 98%
4-[2-(4-Morpholinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₉BN₂O₄ Molecular Weight: 278,11 g/mol Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027219 CAS-Nummer: 913835-45-7 |