3-Carboxy-4-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Borono-2-methoxybenzoic acid, 3-Carboxy-4-methoxybenzeneboronic acid
OR3625-250MG
APOSOR3625-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR3625-250MG
3-Carboxy-4-methoxyphenylboronsäure 98%
3-Carboxy-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₅
Schmelzpunkt: 176…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203322
CAS-Nummer: 913836-12-1