2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3638-250MG
APOSOR3638-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR3638-250MG
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₈ClNO Molecular Weight: 205,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01365806 CAS-Nummer: 68236-21-5 |