2,6-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3640-250MG
APOSOR3640-250MGEA
36.4
EUR
APOSOR3640-250MG
2,6-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid 95%
2,6-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06253921 CAS-Nummer: 610261-45-5 |