Selenophene-2-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR3645-1G
APOSOR3645-1GEA
848
EUR
APOSOR3645-1G
Selenophene-2-boronic acid
Selenophene-2-boronic acid
Formel:
C₄H₅BO₂Se Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319053 CAS-Nummer: 35133-86-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |