2-Amino-6-brom-3-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3650-1G
APOSOR3650-1GEA 725 EUR
APOSOR3650-1G
2-Amino-6-brom-3-methylchinolin
2-Amino-6-bromo-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉BrN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 203506-01-8