2-Iodpyrazin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR3669-1G OR3669-25G OR3669-5G
APOSOR3669-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3669-1G APOSOR3669-25G APOSOR3669-5G
2-Iodpyrazin
2-Iodopyrazine
Formel: C₄H₃IN₂
Siedepunkt: 109…110 °C/34mmHg
Dichte: 2,086 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319019
CAS-Nummer: 32111-21-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR