1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR3671-1G
APOSOR3671-1GEA
163
EUR
APOSOR3671-1G
1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
Formel:
C₁₁H₁₂ClNO₃S Molecular Weight: 273,74 g/mol Schmelzpunkt: 143…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07841689 CAS-Nummer: 841275-78-3 UN: 1759 ADR: 8,III |