3-Brom-4-chlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3674-1G
APOSOR3674-1GEA 203 EUR
APOSOR3674-1G
3-Brom-4-chlor-1H-indazol
3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Schmelzpunkt: 233…234 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781582
CAS-Nummer: 885521-40-4