3-Bromo-6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3675-100MG
APOSOR3675-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR3675-100MG
3-Bromo-6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₃BrCl₂N₂
Schmelzpunkt: 111…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607939
CAS-Nummer: 952183-48-1