7-Amino-1H-indazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3685-1G
APOSOR3685-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3685-1G
7-Amino-1H-indazol 95%
7-Amino-1H-indazole
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,15 g/mol Schmelzpunkt: 157…163 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022790 CAS-Nummer: 21443-96-9 |