4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3689-100MG
APOSOR3689-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR3689-100MG
4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidin-2-amine
4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidin-2-amine
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665912 CAS-Nummer: 99844-02-7 |