2-(2-Bromopyridin-4-yl)-1-(pyridin-2-yl)ethanone ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370003-1G
APOSOR370003-1GEA
739
EUR
APOSOR370003-1G
2-(2-Bromopyridin-4-yl)-1-(pyridin-2-yl)ethanone ≥98%
2-(2-Bromopyridin-4-yl)-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Formel:
C₁₂H₉BrN₂O Molecular Weight: 277,117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09031951 CAS-Nummer: 446852-65-9 |