(3-Amino-4-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl)methanol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370005-100MG
APOSOR370005-100MGEA
967
EUR
APOSOR370005-100MG
(3-Amino-4-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl)methanol ≥98%
(3-Amino-4-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl)methanol
Formel:
C₁₃H₂₀N₂O Molecular Weight: 220,311 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15201763 CAS-Nummer: 1158544-22-9 |