5-Methoxyquinoline-7-carbonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370023-100MG
APOSOR370023-100MGEA 351 EUR
APOSOR370023-100MG
5-Methoxyquinoline-7-carbonitrile ≥98%
5-Methoxyquinoline-7-carbonitrile
Formel: C₁₁H₈N₂O
Molecular Weight: 184,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11878501
CAS-Nummer: 1378483-74-9