1-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370025-1G
APOSOR370025-1GEA 333 EUR
APOSOR370025-1G
1-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile ≥98%
1-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₁₃N₃
Molecular Weight: 199,252 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15529068
CAS-Nummer: 269726-50-3