7-Oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370030-100MG
APOSOR370030-100MGEA
840
EUR
APOSOR370030-100MG
7-Oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
7-Oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione
Formel:
C₈H₁₀O₃ Molecular Weight: 154,163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18642680 CAS-Nummer: 455264-53-6 |