3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370032-100MG
APOSOR370032-100MGEA
368
EUR
APOSOR370032-100MG
3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine ≥98%
3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
Formel:
C₄H₆ClN₃ Molecular Weight: 131,564 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD19214410 CAS-Nummer: 150187-11-4 |