8-Hydroxycoumarin 98
Lieferant: Apollo Scientific
OR370035-250MG
APOSOR370035-250MGEA
179
EUR
APOSOR370035-250MG
8-Hydroxycoumarin 98
8-Hydroxycoumarin
Formel:
C₉H₆O₃ Molecular Weight: 162.142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18450722 CAS-Nummer: 2442-31-1 |