4-(2-Amino-5-bromo-3-pyridinyl)-2-methyl-3-butyn-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(2-Amino-5-bromopyridin-3-yl)-2-methylbut-3-yn-2-ol
OR370040-100MG
APOSOR370040-100MGEA
1130
EUR
APOSOR370040-100MG
4-(2-Amino-5-bromo-3-pyridinyl)-2-methyl-3-butyn-2-ol 95%
4-(2-Amino-5-bromo-3-pyridinyl)-2-methyl-3-butyn-2-ol
Formel:
C₁₀H₁₁BrN₂O Molecular Weight: 255,111 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19689609 CAS-Nummer: 1262985-25-0 |