5-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370043-100G
APOSOR370043-100GEA
1270
EUR
APOSOR370043-100G
5-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one ≥98%
5-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O Molecular Weight: 200,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458716 CAS-Nummer: 122852-75-9 |