4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370047-100MG
APOSOR370047-100MGEA 789 EUR
APOSOR370047-100MG
4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol ≥98%
4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol
Formel: C₁₉H₂₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18207051
CAS-Nummer: 218288-32-5