2-Benzyl-2,5-diazaspiro[3.4]octan-1-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370049-100MG
APOSOR370049-100MGEA
968
EUR
APOSOR370049-100MG
2-Benzyl-2,5-diazaspiro[3.4]octan-1-one ≥98%
2-Benzyl-2,5-diazaspiro[3.4]octan-1-one
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O Molecular Weight: 216,279 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18207189 CAS-Nummer: 1415562-70-7 |