N-(3,6-Dimethylpyridin-2-yl)pivalamide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370050-1G
APOSOR370050-1GEA
993
EUR
APOSOR370050-1G
N-(3,6-Dimethylpyridin-2-yl)pivalamide ≥98%
N-(3,6-Dimethylpyridin-2-yl)pivalamide
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O Molecular Weight: 206,284 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19443197 CAS-Nummer: 1313762-34-3 |