4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370051-1G
OR370051-5G
APOSOR370051-1GEA
447
EUR
APOSOR370051-1G
APOSOR370051-5G
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18642730 CAS-Nummer: 53535-88-9 |