1-((4R,5R)-2,2-dimethyl-5-vinyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethanone ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370052-1G
APOSOR370052-1GEA
789
EUR
APOSOR370052-1G
1-((4R,5R)-2,2-dimethyl-5-vinyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethanone ≥98%
1-((4R,5R)-2,2-dimethyl-5-vinyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethanone
Formel:
C₉H₁₄O₃ Molecular Weight: 170,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19443200 CAS-Nummer: 1042237-51-3 |