3-(Phenylimino)pentane-2,4-dione ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370053-1G
APOSOR370053-1GEA 300 EUR
APOSOR370053-1G
3-(Phenylimino)pentane-2,4-dione ≥98%
3-(Phenylimino)pentane-2,4-dione
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18642735
CAS-Nummer: 83325-65-9