5-Acetyl-5-azaspiro[2.4]heptan-7-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370054-100MG
APOSOR370054-100MGEA 910 EUR
APOSOR370054-100MG
5-Acetyl-5-azaspiro[2.4]heptan-7-one ≥98%
5-Acetyl-5-azaspiro[2.4]heptan-7-one
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18642737
CAS-Nummer: 400841-12-5