N-(8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)benzamide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370055-100MG
APOSOR370055-100MGEA
525
EUR
APOSOR370055-100MG
N-(8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)benzamide ≥98%
N-(8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)benzamide
Formel:
C₁₅H₂₀N₂O Molecular Weight: 244,332 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00471181 CAS-Nummer: 329738-53-6 |