3-Ethyl-2,3-dimethyl-1,2-oxaziridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370058-25MG
APOSOR370058-25MGEA
381
EUR
APOSOR370058-25MG
3-Ethyl-2,3-dimethyl-1,2-oxaziridine ≥98%
3-Ethyl-2,3-dimethyl-1,2-oxaziridine
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101.147 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18642810 CAS-Nummer: 3400-16-6 |