2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370059-100MG
OR370059-1G
APOSOR370059-100MGEA
362
EUR
APOSOR370059-100MG
APOSOR370059-1G
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18642813 CAS-Nummer: 354512-41-7 |