2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine-8-carbonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370060-100MG
APOSOR370060-100MGEA
1210
EUR
APOSOR370060-100MG
2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine-8-carbonitrile ≥98%
2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine-8-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Molecular Weight: 186,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18642821 CAS-Nummer: 903557-04-0 |