2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-1-morpholinoethanethione ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR370062-25MG
APOSOR370062-25MGEA
353
EUR
APOSOR370062-25MG
2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-1-morpholinoethanethione ≥98%
2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-1-morpholinoethanethione
Formel:
C₁₄H₁₇NO₂S Molecular Weight: 263,355 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18642881 CAS-Nummer: 97483-11-9 |