7-Chloro-2-(chloromethyl)-6-methylquinazolin-4(3H)-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370066-100MG
APOSOR370066-100MGEA
688
EUR
APOSOR370066-100MG
7-Chloro-2-(chloromethyl)-6-methylquinazolin-4(3H)-one ≥98%
7-Chloro-2-(chloromethyl)-6-methylquinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₁₀H₈Cl₂N₂O Molecular Weight: 243,089 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12828614 CAS-Nummer: 289686-83-5 |